Fortfahren mit
8.22298
Phthalic acid
for synthesis
Synonym(e):
Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.900,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-873-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
€ 43,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
7.8 hPa ( 191 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
289 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
191 °C (closed capillary tube)
transition temp
flash point 168 °C
solubility
water: 5.74 g/L at 20 °C
density
1.59 g/cm3 at 20 °C
bulk density
960 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
402915P3930379255
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
analytical standard
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.5%
assay
98%
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
-
solubility
water: 5.74 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C