Fortfahren mit
8.22296
Phenol
for synthesis
Synonym(e):
Carbolsäure, Hydroxybenzol, ‘Carbolsäure’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
eCl@ss:
39023301
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
182 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
€ 42,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
synthesis grade
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
crystalline solid
autoignition temp.
1319 °F
potency
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.6 %
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
flash point 81 °C
solubility
84 g/L
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Katalytische asymmetrische Desaromatisierungsreaktionen (CADA) von Phenol- und Anilinderivaten: In dieser Übersichtsarbeit werden die Verwendung von Phenolen bei der katalytischen asymmetrischen Desaromatisierung hervorgehoben und die neuesten Fortschritte in diesem Bereich dargestellt. (WT Wu, L Zhang, SL You - Chemical Society Reviews, 2016 - rsc.org).
  • Externe elektrooxidative Anellierung zwischen Phenol- und Indol-Derivaten ohne Oxidationsmittel: Untersuchung der elektrooxidativen Kupplung von Phenolen und Indolen in Gegenwart verschiedener Substituenten, wobei die Wirksamkeit der Methode ohne externe Oxidationsmittel hervorgehoben wird. (K Liu, S Tang, P Huang, A Lei - Nature Communications, 2017 - nature.com).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 39 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 43 °C
Identität (IR): entspricht
Vor Licht schützen. Eine rosarote Verfärbung, die aus der Oxidation während der Lagerung resultieren kann, beeinträchtigt die Produktqualität im Allgemeinen nicht.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.439843351716017
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
assay
99.5-100.5% (GC)
solubility
84 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
crystalline solid
form
liquid
form
solid
form
solid
mp
40-42 °C (lit.)
mp
-
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822296100004022536488127
822296010004022536488103
822296050004022536488110
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf