Fortfahren mit
8.22170
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Trichlorooctadecylsilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37Cl3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.93
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
203-930-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.459
bp
223 °C/13 hPa
transition temp
flash point 89 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
InChI key
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Refractive Index (20°C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorooctadecylsilane
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822170010004022536485485