Fortfahren mit
8.22161
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-486-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
€ 49,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
mp
204-207 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)OC)O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.00737D131806D124001
assay
≥96.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
204-207 °C
mp
234-238 °C
mp
179-182 °C (lit.)
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822161001004022536485362