Fortfahren mit
8.22122
Phenanthrene
for synthesis
Synonym(e):
Phenanthrene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
201-581-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.00012 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
potency
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
336 °C/1013 hPa
mp
97-100 °C
transition temp
flash point 171 °C
solubility
1.15 mg/L
bulk density
690 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c3c(ccc2cccc1)cccc3
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenanthrene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
85-01-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)