Fortfahren mit
8.22101
Morpholinium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
233-029-4
NACRES:
NA.22
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
potency
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
174-178 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
InChI key
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822101025004022536484075