Fortfahren mit
8.22073
3-Hydroxytyraminium chloride
for synthesis
Synonym(e):
3-Hydroxytyraminium chloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3,4-(OH)2C6H3CH2CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.64
EC Index Number:
200-527-8
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Form:
powder
form
powder
potency
2859 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246-249 °C
density
1.4 g/cm3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 246 °C
Melting range (upper value): ≤ 249 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822073001004022536483573