Fortfahren mit
8.22063
1-Hexadecanethiol
for synthesis
Synonym(e):
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.51
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
220-846-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥88.0% (GC)
Form:
liquid
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥88.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
mp
18-20 °C
transition temp
flash point 102 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexadecanethiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C