Fortfahren mit
8.22047
1-Docosanol
for synthesis
Synonym(e):
1-Docosanol, Behenyl alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.60
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-546-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
€ 58,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
bp
180 °C/0.3 hPa
mp
68-71 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI key
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822047010004022536482835