Fortfahren mit
8.22033
Dimethylamin
(40% aqueous solution) for synthesis
Synonym(e):
Dimethylamin -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.08
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
605257
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
263 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
415 °C
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 3900 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.6-12.3 % (v/v)
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
transition temp
flash point -18.5 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wechselwirkung mit Oxalsäure: Erläutert die atmosphärischen Auswirkungen der Wechselwirkung zwischen Oxalsäure und Dimethylamin und hebt die Bildung von Komplexen und Protonentransferereignissen hervor (Chen et al., 2017).
  • Hydroaminoalkylierungsreaktionen: Beschreibt die Anwendung von Dimethylamin als Substrat in katalytischen Hydroaminoalkylierungsreaktionen, die einen Pfad für die Synthese komplexer organischer Verbindungen bieten (Bielefeld und Doye, 2017).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 39,0–41,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,890–0,900
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-1.3 °F
flash_point_c
-18.5 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822033100004022536482392
822033250004022536482408