Fortfahren mit
8.22011
Dehydracetsäure
for synthesis
Synonym(e):
Dehydracetsäure, 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 908,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.720,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
208-293-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
powder
€ 27,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
336 °C
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
transition temp
flash point 157 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=CC(=O)C(C1=O)C(=O)C)C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI key
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 109 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 112 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.140858.04784195464
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
109-111 °C
mp
280-285 °C
mp
230-232 °C
mp
235 °C (dec.) (lit.)
bp
270 °C/1013 hPa
bp
-
bp
350 °C/1013 hPa
bp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dehydracetsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F
flash_point_c
157 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822011025004022536481944
822011000504022536481937
822011100004022536753614
822011902504027269059743
822011905004022536624518