Fortfahren mit
8.22000
1-Chlorooctadecane
for synthesis
Synonym(e):
1-Chlorooctadecane, Stearyl chloride, Octadecyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.94
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
222-207-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 50,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °C
mp
20-23 °C
transition temp
flash point 110 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI key
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Chlorooctadecane is a long-chain aliphatic compound that belongs to the class of alkyl halides. It is commonly used as a reagent in organic synthesis, particularly in the formation of alkyl chains in larger molecules. Its long hydrophobic alkyl chain makes it ideal for synthesis of surfactants, such as quaternary ammonium salts. The presence of the chlorine atom makes it susceptible to nucleophilic substitution reactions.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorooctadecane
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C