Fortfahren mit
8.21968
4′-Bromoacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,80
€ 71,85
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(Br)C6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-799-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 42,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
transition temp
flash point >100 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821968010004022536481180
821968002504022536481173