Fortfahren mit
8.21895
Titan(IV)isopropoxid
Technipur®
Synonym(e):
Orthotitansäure-tetraisopropylester, Titan(IV)-isopropylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.22
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3679474
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Application
In einem zweistufigen Sol-Gel-Verfahren wurden neuartige Metalloxid-/Phosphonat-Hybride aus Titan(IV)isopropoxid gebildet. Ausgangsmaterial für dünne Barium-Strontium-Titanat-Beschichtungen. Zur Herstellung poröser Titanosilikate; dabei handelt es sich um potenzielle Ionenaustausch-Materialien für die Beseitigung von radioaktiven Abfällen. Angewendet bei der Bildung eines Heterosupermoleküls, das aus einem TiO2 Nanokristallit-Viologen-Elektronenakzeptorkomplex besteht, dessen lichtinduzierter Elektronentransfer belegt ist.
Tetraisopropyl Orthotitanate (Titanium Isopropoxide), the alkoxide of Ti(IV), is a widely used precursor of titanium oxide (TiO2) to form thin films, powders, nanomaterials and coatings. It is also employed as a starting material to prepare porous titanosilicates and ion-exchange materials. Tetraisopropyl Orthotitanate is also a material of interest for electronic coating applications.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
37799668750287560
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titan(IV)isopropoxid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Titanosilicate Beads with Hierarchical Porosity: Synthesis and Application as Epoxidation Catalysts
Lin K, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(45), 13509-13518 (2010)
TiO2 optical coating layers for self-cleaning applications
Euvananont C, et al.
Ceramics International, 34(4), 1067-1071 (2008)
Titanosilicates in cation adsorption and cation exchange ? A review
Oleksiienko O, et al.
Chemical Engineering Journal, 317(1), 570-585 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821895902504054839713064
821895100004022536479989
821895025004022536479972