Fortfahren mit
8.21667
Trichloroethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Trichloroethylsilane, Ethyltrichlorosilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5Cl3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.51
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
204-072-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.68 % (v/v)
bp
98 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
transition temp
flash point 14 °C
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI key
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821667002504027269061272