Fortfahren mit
8.21258
2-Methyl-1,3-butadien
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
2-Methyl-1,3-butadien, Isopren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.12
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
201-143-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 29,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
605 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-9.7 % (v/v)
bp
34 °C/1013 hPa
mp
-146 °C
transition temp
flash point -54 °C
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,681–0,683
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.1455109207I19551
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
34 °C/1013 hPa
bp
124 °C/1013 hPa
bp
44 °C (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
-146 °C
mp
-
mp
−141 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-65.2 °F - closed cup
flash_point_c
-54 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-79-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf