Fortfahren mit
8.21243
4′-Methylacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-514-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 61,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.52 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.00 % (v/v)
transition temp
flash point 93 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI key
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR92991A00900M26593
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.004 g/mL at 20 °C, 1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
vapor pressure
0.52 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Methylacetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821243100004022536476612
821243025004022536476605