Fortfahren mit
8.21189
1,3,5-Trioxan
for synthesis
Synonym(e):
1,3,5-Trioxan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,30
€ 26,47
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-812-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
€ 26,47
Listenpreis€ 35,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
7.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
410 °C
potency
8190 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-28.7 % (v/v)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
60-62 °C
transition temp
flash point 45 °C
density
1.17 g/cm3 at 65 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1COCOC1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI key
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Organische Salze und 1,3,5-Trioxan-Synthese: Erläutert den Effekt verschiedener organischer Salze auf die Synthese von 1,3,5-Trioxan und weist auf signifikante Einflüsse auf die Ausbeute aufgrund der Eigenschaften der Salze hin (Yin et al., 2016).
  • Trenntechnologien: Untersuchung der Verwendung von auf Imidazol-basierenden polyionischen Flüssigkeiten zur Trennung des 1,3,5-Trioxan-Wasser/Ethanol-Wasser-Systems auf der Grundlage experimenteller Verifizierung und molekularer Simulationen (Qu et al., 2022).
  • Produktion aus Dimethoxymethan: Diese Untersuchung der Produktion von Polyoxymethylendimethylethern aus Dimethoxymethan und 1,3,5-Trioxan über SO42-/ZrO2-TiO2 liefert Einblicke in effiziente Produktionsprozesse (Yao et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 60 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 63 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,5-Trioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821189010004022536475646
821189100004022536475653
821189902504027269017323