Fortfahren mit
8.21003
N-Phenyl-1-naphthylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-Phenyl-1-naphthylamine, N-1-Naphthylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
EC Index Number:
201-983-0
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
vapor pressure
0.504 hPa ( 150 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
>500 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
224 °C/16 hPa
mp
56-60 °C
transition temp
flash point >200 °C
solubility
0.003 g/L
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
InChI key
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-1-naphthylamine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
target_organs
Blood
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
> 200 °C
flash_point_f
>392.0 °F
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821003025004022536471440