Fortfahren mit
8.20975
Phenothiazine
for synthesis
Synonym(e):
Phenothiazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.990,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.27
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-196-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
381 °C/1011 hPa
Vapor pressure:
0.0000647 Pa ( 20 °C)
€ 40,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.0000647 Pa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
bp
381 °C/1011 hPa
mp
182-185 °C
solubility
0.127 mg/L
density
1.296 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
88580916722P14831
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
0.127 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
pellets
form
powder
form
-
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenothiazine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820975010004022536470818
820975905004022536470832
820975100004022536470825