Fortfahren mit
8.20970
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
for synthesis
Synonym(e):
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.32
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-905-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
>350 °C
transition temp
flash point >400 °C
solubility
0.87 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
InChI key
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9323538.415028.20529
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.87 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
>350 °C
mp
-
mp
96 °C
mp
247-252 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
-
form
crystals
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820970002504022536470719
820970010004022536470726