Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,50 | |
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,30 | |
| 45 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.570,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
530 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
205 °C
potency
535 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-19.7 % (v/v)
bp
37 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point <-30 °C
solubility
7.28 g/L
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C)C
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Anwendung synthetischer Aromen bei der Aufzucht von Zebrafischen: In der Studie werden die Auswirkungen der Verwendung synthetischer Aromen, einschließlich Dimethylsulfid, in der Aquakultur von Zebrafisch beschrieben und die Vorteile bei der Entwicklung und dem Wohlergehen der Fische hervorgehoben. Diese Anwendung deutet auf die Möglichkeit einer breiteren Praxis in Aquakulturen hin (Conti et al., 2023).
- Auswirkungen von Schwefeldüngern auf den Geschmack von Kartoffelknollen: In dieser Forschungsarbeit wurde die kombinierte Anwendung von Phosphor- und Schwefeldüngern auf den Geschmack von Kartoffelknollen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Schwefelverbindungen wie Dimethylsulfid die Qualität landwirtschaftlicher Produkte beeinflussen können (Li et al., 2023).
- Zweidimensionale Aggregation von Plättchen: In einer Studie wurde die Verwendung von kleinen Molekülen, einschließlich Dimethylsulfid, für die lebende Selbstorganisation metastabiler und stabiler zweidimensionaler Plättchen nachgewiesen. Dabei wurden Erkenntnisse über neuartige Methoden der Werkstofftechnik gewonnen (Liao et al., 2023).
- Anreicherung flüchtiger Aromastoffe: Untersuchung der Wirkung einer sofortigen Druckabfallbehandlung auf die flüchtigen Aromastoffe in Vollkornmehl aus Hochlandgerste. Die Studie betont die Rolle von Dimethylsulfid bei der Anreicherung von Aromastoffen in Lebensmitteln durch fortschrittliche Verarbeitungstechniken (Chen et al., 2023).
- Rolle bei biogeochemischen Meereszyklen: Diese Forschungsarbeit hob den Beitrag von Pilzen zur verstärkten Produktion von Dimethylsulfoniumpropionat (DMSP), einem Vorläufer von Dimethylsulfid, in Kelp-Ökosystemen hervor und unterstrich seine Bedeutung für die biogeochemischen Meereszyklen (Perkins et al., 2023).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,847–0,849
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 7.28 g/L | solubility H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C, ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL) | solubility H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C | solubility H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| mp -98 °C | mp −98 °C (lit.) | mp −98 °C (lit.) | mp −98 °C (lit.) |
| bp 37 °C/1013 hPa | bp 38 °C (lit.) | bp 38 °C (lit.) | bp 38 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F - closed cup
flash_point_c
-36 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8208330250 | 04022536467566 |
| 8208331000 | 04022536467573 |
| 8208339045 | 04022536467580 |
| 8208330005 | 04022536467559 |
| 8208339999 | 04022536467597 |