Fortfahren mit
8.20809
1-Methylnaphthalene
for synthesis
Synonym(e):
1-Methylnaphthalene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,80
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
201-966-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC)
Form:
liquid
€ 26,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥94.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
529 °C
potency
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.5 % (v/v)
bp
244-245 °C/1013 mbar
mp
<-30 °C
transition temp
flash point 82 °C
solubility
0.026 g/L
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChI key
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Solvent-assisted microextraction: 1-Methylnaphthalene was used in the development of sponge-like porous manganese(II, III) oxide coatings for solvent-assisted solid-phase microextraction, demonstrating its utility in environmental monitoring and analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (Saraji and Nobakht, 2022).
  • Catalytic applications: As a tar-type compound, 1-Methylnaphthalene was investigated for its degradation under mild conditions using TiO2-supported Pd catalysts, emphasizing its importance in industrial applications for cleaner production technologies (Raad et al., 2021).
  • Advanced oxidation processes: Research involving nano-MoO2 and peroxymonosulfate demonstrated the effective degradation of PAH derivatives, including 1-Methylnaphthalene, underscoring its relevance in water treatment technologies and pollution control (Chen et al., 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820809000504022536467092
820809100004022536467115
820809025004022536467108