Fortfahren mit
8.20698
1,3-Indanedione
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
210-109-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥89.0% (GC)
Form:
powder
€ 96,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥89.0% (GC)
form
powder
mp
129-132 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI key
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820698001004022536464459