Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,80 | |
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 170,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
UNSPSC Code:
12352003
EC Index Number:
211-736-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
3535 kPa
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
263 °C
bp
71-72 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
transition temp
flash point -20 °C
solubility
0.36 g/L (experimental)
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(CC)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
InChI key
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexyne
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8206430025 | 04022536463469 |
| 8206430100 | 04022536463476 |