Fortfahren mit
8.20499
4-(Dimethylamino)-pyridin
for synthesis
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-pyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.340,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.020,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
214-353-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
€ 25,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
140 mg/kg LD50, oral (Rat), 90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
transition temp
flash point 124 °C
solubility
60 g/L
bulk density
520 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Synthese und katalytische Anwendung: Erläutert die Synthese eines löslichen molekularen Trägers von Natriumhydrid, das durch DMAP aktiviert wird, und hebt dessen Potenzial in der Katalyse hervor (Macdonald et al., 2024).
  • Katalysator für Acylierung: Beschreibt die Verwendung von DMAP-Hydrochlorid als wiederverwertbarer Katalysator für die Acylierung inerter Alkohole und zeigt seine Effizienz und sein Potenzial für die Wiederverwendung in synthetischen Prozessen (Liu et al., 2014).
Analysis Note
Gehalt (GC, Bereich%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 110 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 113 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10770039405PHR2925
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
chips, crystalline powder, flakes
form
crystals, pellets
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
pH
(10,23 at -0,1 g/l at 22  °C)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)-pyridin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf