Fortfahren mit
8.20451
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.04
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-361-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
160 °C/0.53 hPa
mp
134-137 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.42 g/cm3 at 25 °C
bulk density
720 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)OCC(=O)O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7299D7072449083
2,4-D PESTANAL&#174;, analytical standard
Supelco
49083
2,4-D
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥95%
assay
97%
assay
-
solubility
0.3 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
134-137 °C
mp
136-140 °C (lit.)
mp
136-140 °C (lit.)
mp
136-140 °C (lit.)
density
1.42 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820451000504022536459424
820451100004022536459448
820451025004022536459431