Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,20 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.26
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-072-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 60,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
331-333 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
0.0015 g/L (Lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8204090025 | 04022536458458 |