Fortfahren mit
8.20394
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
237-787-7
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Quality Level
form
powder
mp
133-136 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.032408.205468.43983
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
133-136 °C
mp
188-191 °C
mp
87-89 °C
mp
160-166 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820394025004022536458175
820394100004022536458182