Fortfahren mit
8.20392
1,3-Diethoxy-2-propanol
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Diethoxy-2-propanol, Glycerol α,γ-diethyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,70
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
223-736-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
€ 75,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(O)COCC)CC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-5-7(8)6-10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WIHIUTUAHOZVLE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820392025004022536458083
820392005004022536458076