Fortfahren mit
8.20281
2-Chlorobutane
for synthesis
Synonym(e):
2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.57
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-151-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 34,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
17400 mg/kg LD50, oral (Rat), 17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
transition temp
flash point -10 °C
solubility
1.0 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(CC)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C288988.22263
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
1.0 g/L
solubility
-
solubility
125 g/L
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
mp
-132 °C
mp
−140 °C (lit.)
mp
-115 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobutane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820281100004022536455785
820281010004022536455778