Fortfahren mit
8.20258
5-Isopropyl-2-methylphenol
for synthesis
Synonym(e):
5-Isopropyl-2-methylphenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, Isothymol, Carvacrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,70
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-889-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 82,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
1.25 g/L
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C(C)C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80241W224511282197
Carvacrol phyproof® Reference Substance
PHL80241
Carvacrol
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
1.25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
3 °C
mp
3-4 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820258025004022536455280
820258005004022536455273