Fortfahren mit
8.20251
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
Synonym(e):
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
bp
>145 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >108.5 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
227.3 °F
flash_point_c
> 108.5 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-36-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820251902504027269192617
820251010004022536455129
820251100004022536455136