Fortfahren mit
8.20238
4-tert-Butylbenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-[(CH3)3C]C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-696-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
€ 33,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>510 °C
potency
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
165-167 °C
density
0.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
340 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.01987480053593656
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
165-167 °C
mp
52-55 °C
mp
191-196 °C (lit.)
mp
-
density
0.6 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 60 °C
density
-
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
98-73-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820238100004022536454696
820238010004022536454689