Fortfahren mit
8.20154
Biphenyl-2,2′-diol
for synthesis
Synonym(e):
Biphenyl-2,2′-diol, o,o′-Biphenol, 2,2′-Dihydroxydiphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
217-303-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 46,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
324 °C
mp
108-110 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 154 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
InChI key
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
115819900774693014
assay
≥96.0% (GC)
assay
99%
assay
≥97%
assay
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
108-110 °C (External MSDS)
mp
108-110 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
autoignition temp.
324 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
transition temp
flash point 154 °C (External MSDS)
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
309.2 °F - (External MSDS)
flash_point_c
154 °C - (External MSDS)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820154005004022536452982