Fortfahren mit
8.20118
trans-Azobenzene
for synthesis
Synonym(e):
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N=NC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
UNSPSC Code:
12352124
EC Index Number:
203-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.00048 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
291-294 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
transition temp
flash point 100 °C
density
1.203 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=Nc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
103-33-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820118010004022536452401
820118002504022536452395