Fortfahren mit
8.20024
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
Synonym(e):
Aminoethane, Monoethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
460 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
375 °C
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat), 265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point -26 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
Analysis Note
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22091471208301264
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
39 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
16.6 °C (lit.)
mp
<-70 °C
mp
-40 °C
mp
-
mp
-81 °C (lit.)
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/mL at 20 °C
density
0.680 g/mL at 20 °C (lit.), 0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
-26 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820024250004022536450520
820024100004022536450513