Fortfahren mit
8.18856
Hydrogenbromid
(32% solution in acetic acid) for synthesis
Synonym(e):
HBr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352301
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
360 hPa ( 20 °C)
form
liquid
bp
<200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 39 °C (refers to pure substance)
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): 30,0–34,0 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)