Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 378,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.26
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
217-830-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 378,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
mp
-18 °C
transition temp
flash point 97 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChI key
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
General description
Decanonitrile, an organic compound with a nitrile group, plays a vital role in organic synthesis. The nitrile group is highly polar, making it a good electrophilic center. It can participate in nucleophilic attack, often serving as a key intermediate in the formation of other functional groups such as ketones, carboxylic acids, and amines. Additionally, decanonitrile acts as a precursor in the production of polyamides.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
97 °C - Pensky-Martens closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8187830100 | 04022536445588 |