Fortfahren mit
8.18688
Dibutyl maleate
Synonym(e):
Maleic acid dibutyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116105
form
liquid
Quality Segment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
248.0 °F
flash_point_c
120 °C