Fortfahren mit
8.18652
2,4-Dihydroxybenzophenone
for synthesis
Synonym(e):
2,4-Dihydroxybenzophenone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
205-029-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
143-146 °C
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.206611954648.41502
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
-
form
crystals
mp
143-146 °C
mp
131-133 °C
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
96 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dihydroxybenzophenone
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
257.0 °F
flash_point_c
125 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818652025004022536441771