Fortfahren mit
8.18627
Linalool
for synthesis
Synonym(e):
Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-134-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 26,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.10 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
235 °C
potency
2790 mg/kg LD50, oral (Rat), 5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-5.2 % (v/v)
pH
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
transition temp
flash point 79 °C
solubility
1.45 g/L
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CCC=C(C)C)(C)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL808856170651782
Linalool phyproof® Reference Substance
PHL80885
Linalool
Linalool certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
61706
Linalool
Linalool analytical standard
Supelco
51782
Linalool
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
solubility
1.45 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalool
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup