Fortfahren mit
8.18506
Magnesium
powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
Synonym(e):
Magnesium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 43,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.00013 hPa ( 325 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Mg): ≥ 97.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05815GF04833738GF04216687
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8+%
GF04833738
Magnesium
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 200&#160;g, purity 99.8+%
GF04216687
Magnesium
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
651 °C
mp
651 °C
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
bp
1107 °C/1013 hPa
bp
1107 °C/1013 hPa
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c