Fortfahren mit
8.18402
Polytetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
Synonym(e):
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(C4H8O)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
liquid
€ 36,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
23-28 °C
transition temp
flash point 240 °C
solubility
<10 g/L
density
0.982 g/cm3 at 30 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O([C@H](CO)CC)CCCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 23 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20723SAB1403083SAB1409564
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
<10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
mp
23-28 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
0.982 g/cm3 at 30 °C
density
-
density
-
density
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818402010004022536435091
818402050004022536435107