Fortfahren mit
8.18311
Copper(I) iodide
for synthesis
Synonym(e):
Copper(I) iodide, Copper monoidide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CuI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-674-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 66,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
bp
1290 °C/1013 hPa
mp
588 °C
solubility
0.08 g/L
density
5.62 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu]I
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
792063215554205540
form
solid
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
1290 °C/1013 hPa
bp
-
bp
1290 °C/1 atm (decomp)(lit.)
bp
-
mp
588 °C
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/cm3 at 20 °C
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(I) iodide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects