Fortfahren mit
8.17068
Natriumformaldehydsulfoxylat-Hydrat
stabilized with sodium carbonate
Synonym(e):
Natriumformaldehydsulfoxylat-Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.270,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-739-4
MDL number:
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Natriumformaldehydsulfoxylathydrat wird in der Regel als Konservierungsmittel, Antioxidans und Stabilisator eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.06455443662M9009
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
solid
form
powder
form
(wet)
form
liquid
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
mp
63 °C
mp
63 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
817068902504022536728841
817068100004022536678085