Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.0025 hPa ( 25 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 150 °C
density
1.135 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| agency ChP, NF, JPE, Ph. Eur. | agency traceable to USP 1683606 | agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA | agency meets purity specifications of JECFA |
| form viscous liquid | form - | form - | form - |
| density 1.135 g/cm3 at 25 °C | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylcitrat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8170591000 | 04022536548791 |
| 8170599025 | 04022536765815 |