Fortfahren mit
8.16018
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,30
€ 38,47
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
€ 109,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
211-519-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 38,47
Listenpreis€ 51,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
potency
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
solubility
420 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
360 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +20.5 - +21.5 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0570067448L8662
form
solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
420 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
mp
262 °C
mp
262 °C
mp
263 °C (dec.) (lit.)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
816018010004022536423890
816018050004022536423906