Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 141,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
220-136-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-78 °C
transition temp
flash point 83 °C
density
0.865 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCCCC)C(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.867
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexyl butyrate
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8149920250 | 04022536880051 |