Fortfahren mit
8.14845
Isoamyl propionate
for synthesis
Synonym(e):
Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-322-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
mp
-73 °C
transition temp
flash point 46 °C
density
0.869 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC(C)C)C(=O)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.14500306967112674
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
98%
density
0.869 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-73 °C
mp
-
mp
−78 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
expl. lim.
1 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
7.5 %
expl. lim.
7.5 %
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoamyl propionate
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814845010004022536695518
814845002504022536695501